Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1.0M buffer soln., pH 8.0 Codice prodotto.: 15425779
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1.0M buffer soln., pH 8.0
Codice prodotto. 15425779
500 mL
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Codice prodotto. 15425779
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63578.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
Solubility
Miscible with water.  
Notes
Incompatible with Strong oxidizing agents.  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7365-45-9
Formula molecolare C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico HEPES buffer soln.
Concentrazione 1.0 M
pH 8.0
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP15L508 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/03/2025 Catalog NumberJ63578.AP,J63578.AK
Numero di lottoP15L507 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/03/2025 Catalog NumberJ63578.AP,J63578.AK
Numero di lottoY18K535 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/12/2024 Catalog NumberJ63578.AP,J63578.AK
Numero di lottoX29K519 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2024 Catalog NumberJ63578.AP,J63578.AK
Numero di lottoX01K534 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog NumberJ63578.AP,J63578.AK
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1.0M buffer soln., pH 8.0 >