Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99% Codice prodotto.: 11402497
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99%
Codice prodotto. 11402497
10 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Codice prodotto. 11402497
Marca: Thermo Scientific Chemicals A14777.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7365-45-9
Formula molecolare C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico HEPES
Punto di fusione ∼236°C (decomposition)
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Beilstein 883043
Indice di Merck 14,4654
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 238.31
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10250819 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberA14777.30,A14777.18,A14777.09
Numero di lotto10252179 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/08/2024 Catalog NumberA14777.30,A14777.18,A14777.09
Numero di lotto10248293 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/10/2023 Catalog NumberA14777.30,A14777.18,A14777.09
Numero di lotto10247764 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2023 Catalog NumberA14777.30,A14777.18,A14777.09
Numero di lotto10245096 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/12/2022 Catalog NumberA14777.30,A14777.18,A14777.09
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99% >