Learn More
Heptane, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ Codice prodotto.: 15683750
Heptane, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15683750
4 x 2.5 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Not Available
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15683750
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 322874X2.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur.,≥99% n-heptane basis (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-82-5
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Numero MDL MFCD00009544
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC Name heptane
SMILES CCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Heptane
Punto di fusione -91°C
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.684g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 98.2°C to 98.4°C
Quantità 4 x 2.5 L
Limite di esplosione 0.07
Punto d'infiammabilità −4°C (24.8°F)
Punto di combustione 433°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione n20/D 1.3870 to 1.3880
Residuo dopo l'evaporazione 0 to 0.001%
Acido titolabile Free acid (as CH3COOH): ≤0.0005%
Formula lineare CH3(CH2)5CH3
Pressione del vapore 40mmHg (20°C), 83mmHg (37.7°C)
Numero UN UN1206
Beilstein 1730763
Peso formulazione 100.2g/mol
Percent Purity ≥99% n to heptane basis (GC)
Grado puriss. p.a.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN0180 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/03/2023 Catalog Number32287-6X1L,32287-1L,32287-25L,32287-2.5L,32287-4X2.5L
Numero di lottoI2070 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/03/2023 Catalog Number32287-6X1L,32287-1L,32287-25L,32287-2.5L,32287-4X2.5L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Heptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Heptane, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >