Learn More
Thermo Scientific™ Piedistallo da banco Heraguard™ ECO Clean
I banchi ECO Clean Heraguard™ Thermo Scientific™ sono disponibili con piedistallo fisso oppure regolabile manualmente o elettronicamente.
Marca: Thermo Scientific™ 50109313
1071.37 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I supporti da banco a pavimento Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean sono disponibili con piedistallo fisso oppure regolabile manualmente o elettronicamente
†Grazie ai motori alimentati a CC, il banco Heraguard ECO Clean consuma meno energia ed emette quindi meno calore nel laboratorio rispetto ai banchi tradizionali alimentati a CA In base ai dati raccolti con i test interni e con lo studio sul campo della University of Michigan, pubblicato in American Biotechnology Laboratory.
Specifica
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 | |
Fornisce altezza di lavoro ECO variabile di 760 mm - 960 mm regolabile a incrementi di 50 mm. | |
Sostegno regolabile da pavimento | |
680 - 880 mm |