Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 Class II Biological Safety Cabinet
Le cappe di sicurezza biologica Thermo Scientific ™ Herasafe 2025 sono dotate di tecnologie avanzate per la massima sicurezza e protezione. Protezione dei campioni in laboratori di ricerca, laboratori di controllo della qualità farmaceutica, farmacie e cliniche.
14070.00€ - 18994.50€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 12469 Certified by TÜV |
---|---|
Materiale camera | Stainless Steel (304) |
Product Type | Biosafety Cabinet |
Livello di rumorosità | 57 dBA |
Prese | 2 Interior |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo) | Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo) | Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17198065
![]() |
Thermo Scientific™
51033311 |
Herasafe™ 2025, 0.9 m, with 200 mm sash opening, No options. | 133 W/h (in Normal Operation) | 55 W/h (Stand-by Mode) |
14070.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17108075
![]() |
Thermo Scientific™
51033312 |
Herasafe™ 2025, 1.2 m, with 200 mm sash opening, No options. | 153 W/h (in Normal Operation) | 55 W/h (Stand-by Mode) |
14572.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17118075
![]() |
Thermo Scientific™
51033313 |
Herasafe™ 2025, 1.5 m, with 200 mm sash opening, No options. | 217 W/h (in Normal Operation) | 80 W/h (Stand-by Mode) |
18391.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17128075
![]() |
Thermo Scientific™
51033314 |
Herasafe™ 2025, 1.8 m, with 200 mm sash opening, No options. | 251 W/h (in normal operation) | 80 W/h (Stand-by Mode) |
18994.50€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Herasafe™ 2025 Class 2 Biological Safety Cabinet. Certified to EN 12469. Provides personal, sample and environmental protection. Available in 4 sizes. Smart technology offers optimal containment and energy efficiency. Autonomous safety features help ensure continuous accuracy that never takes a day off – providing optimal protection from contamination by compensating to match the way you work and your lab environment.
Le cappe a sicurezza biologica di Classe II Herasafe 2025 offrono prestazioni affidabili con una precisione superiore per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono garanzie di sicurezza per il campione, il personale e l'ambiente. Una struttura robusta e un eccellente design ergonomico si combinano con le caratteristiche di sicurezza autonome ed un'interfaccia di semplice comprensione che fornisce sempre una chiara indicazione dello stato.
- La tecnologia SmartFlow Plus bilancia automaticamente le prestazioni dei due motoventilatori DC in modo da mantenere sempre la velocità dei flussi appropriata compensando le condizioni di carico dei filtri protettivi HEPA.
- L'esclusivo sistema DAVe Plus (Digital Airflow Verification) convalida la protezione monitorando le velocità del flusso d'aria con sensori di pressione indipendenti che rilevano e avvisano qualsiasi cambiamento attraverso i plenum di scarico e ricircolo
- Visualizzazione grafica semplice da usare e facilmente comprensibile.
- Il sistema Smart Clean Plus offre un design della finestra con cerniera frontale completamente apribile, consente una facile pulizia e disinfezione con pieno accesso allo spazio interno dell'armadio; L'apertura completa consente inoltre l'accesso alla cappa di sicurezza biologica per una pulizia accurata e visibile potendo raggiungere tutte le superfiici della cappa, inclusa la parete posteriore.
- Apertura del vetro a 200 mm motorizzata per una migliore utilizzabilità, efficienza e comprensiva di batteria tampone di serie che consente la chiusura in caso di interruzione di corrente.
- Le pareti / finestre laterali in vetro forniscono uno spazio di lavoro più luminoso.
- La visibilità all'interno dello spazio di lavoro è migliorata con l'uso di un'illuminazione a LED ed efficiente sia dal punto di vista energetico, sia riducendo il potenziale di affaticamento spesso riscontrato con l'uso di illuminazione fluorescente standard.
- Spazio di lavoro interno più ampio in acciaio inossidabile 304 non corrosivo; la finitura spazzolata e levigata offre la massima resistenza ai graffi e ha proprietà antiriflesso.
- 2 prese elettriche interne montate di serie sulla parete posteriore, controllabili dal pannello frontale.
- Poggia braccia in acciaio inox forniti di serie (sono disponibili braccioli ergonomici con inserto in gel opzionale).
- Piani di lavoro personalizzabili
- EN12469 certificato da ente TÜV
- Made in Germany
- 230 V, 50/60 Hz
Specifica
EN 12469 Certified by TÜV | |
Biosafety Cabinet | |
2 Interior | |
7 Segment Display with One Touch Master Button | |
H14 HEPA | |
Energy efficient | |
2 on Each Side | |
2 Years | |
50/60 Hz | |
30.7 in. | |
780 mm | |
800 mm | |
230 V |
Stainless Steel (304) | |
57 dBA | |
200 mm | |
1.0000 | |
General Laboratory Use | |
LED | |
8 in. | |
800 x 1000 x 1536 mm | |
60.5 in. | |
1536 mm | |
31.5 in. | |
465 mm |