Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biological Safety Cabinet CTS™ Series - EN12469
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
HeraSafe 2030i-CTS Series, Factory Acceptance Compliance Package including Compliance Binder to support a timely and rapid validation process.
21909.00€ - 27838.50€
Specifica
Certificazione/Conformità EN 12469
Materiale camera Stainless Steel (316)
Modello Herasafe 2030i
Apertura del telaio scorrevole (sistema metrico) 200 mm
Display 7 in. GUI
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Descrizione Dimensioni esterne (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Dimensioni esterne (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
16843870
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51033758
Herasafe 2030i 0.9 m, with 200 mm Sash Opening, with Cross Beam UV-C, 230 V, 50/60 Hz 800 x 1000 x 1536 mm
21909.00€
Pezzo
16853870
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51033759
Herasafe 2030i 1.2 m, with 200 mm Sash Opening, with Cross Beam UV-C, 230 V, 50/60 Hz 800 x 1300 x 1536 mm
22612.50€
Pezzo
16863870
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51033760
Herasafe 2030i 1.5 m, with 200 mm Sash Opening, with Cross Beam UV-C, 230 V, 50/60 Hz 800 x 1600 x 1536 mm
27034.50€
Pezzo
16873870
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
51033761
Herasafe 2030i 1.8 m, with 200 mm Sash Opening, with Cross Beam UV-C, 230 V, 50/60 Hz 800 x 1900 x 1536 mm
27838.50€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
EN 12469
Herasafe 2030i
7 in. GUI
H14 HEPA
2 x Each Side plus Smart Ports
50/60 Hz
230 V
Stainless Steel (316)
200 mm
1.0000
LED
7.8 in.
800 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biological Safety Cabinet CTS™ Series - EN12469