Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Microbiological Incubators
Perform a range of general applications with these general protocol incubators.
1768.80€ - 8130.45€
Specifica
Tipo di unità di controllo | Microprocessor control with vacuum fluorescent display |
---|---|
Materiale camera | Acciaio inox |
Tecnologia a convezione | Gravity convection |
Temperature Range (Metric) | Ambient +5° to 75°C |
Tipo | Incubatore microbiologico |
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12635306
|
Thermo Scientific™
51029334 |
230 V | 747 L |
8130.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10529070
|
Thermo Scientific™
51028130 |
230 V | 75 l |
1768.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10839810
|
Thermo Scientific™
51028131 |
230 V | 117 L |
2462.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10744262
|
Thermo Scientific™
51028132 |
230 V | 194 L |
3427.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12625306
|
Thermo Scientific™
51029322 |
230 V | 405 L |
6080.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Heratherm General Protocol Microbiological Incubators for routine applications. The Heratherm General Protocol Incubator line is designed with sample safety in mind, for applications in pharmaceutical, medical, food and research laboratories.
- Gravity convection provides gentle air flow and minimal drying out
- Temperature range from ambient 5° to 75°C
- Temperature uniformity of ±0.6°C (measured at 37°C)
- Temperature stability of ±0.2°C (measured at 37 °C)
- Corrosion-resistant stainless-steel chamber (AISI 430)
- Intuitive user interface for setting temperature
- Large, easy to read vacuum fluorescent display
- Internal glass door allows sample viewing without impacting temperature
- Exceptionally small footprint
Ordering Information:
Availability may vary by country.
Specifica
Microprocessor control with vacuum fluorescent display | |
Gravity convection | |
Incubatore microbiologico |
Acciaio inox | |
Ambient +5° to 75°C |