Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm Wire Mesh Shelf
Wire mesh shelf for Heratherm 180L ovens
Marca: Thermo Scientific™ 50127766
131.89 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Wire mesh shelf for Heratherm 180L ovens, Includes 2 shelf supports
Heratherm Wire mesh shelf
For Heratherm 180L ovens
Includes 2 shelf supports
Specifica
Heratherm 180 L Ovens | |
Oven Accessories | |
Includes 2 shelf supports |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Heratherm Wire Mesh Shelf >