Learn More
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, 98%, mixture of cis and trans, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10605992
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, 98%, mixture of cis and trans, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10605992
500 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10605992
Marca: Thermo Scientific Acros 165395000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19438-60-9
Formula molecolare C9H12O3
Molecular Weight (g/mol) 168.19
Numero MDL MFCD00005927
InChI Key FKBMTBAXDISZGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexahydro-4-methylphthalic anhydride, 4-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methylhexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl, 1,3-isobenzofurandione, hexahydromethyl, 4-methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 5-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, mixture of isomers
PubChem CID 86876
IUPAC Name 5-methyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
Nota nome 98%
Punto di fusione -29°C
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 120°C (1.0 Mbar)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4764 to 1.4784
Quantità 500 g
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water
Viscosità 65 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 168.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, mixture of cis and trans
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Titolo del prodotto
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, 98%, mixture of cis and trans, Thermo Scientific Chemicals >