Learn More
Hexamethyldisiloxane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10114120
Hexamethyldisiloxane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10114120
500 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10114120
Marca: Thermo Scientific Acros 194795000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-46-0
InChI Key UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
IUPAC Name trimethyl(trimethylsilyloxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Hexamethyldisiloxane
Punto di fusione -59.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7600g/mL
Punti di ebollizione 101.0°C
Punto d'infiammabilità −6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H18OSi2
Formula lineare (CH3)3SiOSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.3765 to 1.3785
Quantità 500 mL
Beilstein 04,III,1859
Fieser 08,240; 09,55; 10,196
Indice di Merck 15,4726
Gravità specifica 0.76
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Molecular Weight (g/mol) 162.38
Viscosità 0.5 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 162.38
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexamethyldisiloxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Titolo del prodotto
Hexamethyldisiloxane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >