Learn More
Hexane, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™ Codice prodotto.: 15661380
Hexane, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15661380 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
100 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
6 x 500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15661380
Marca: Honeywell Research Chemicals 139386100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifications
Materiale o nome chimico Hexane
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Densità 0.659g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 66°C to 69°C
Quantità 100 mL
Limite di esplosione 0.077
Punto d'infiammabilità −26°C (−14.8°F)
Punto di combustione 453°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.375(lit.)
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Pressione del vapore 5.2psi (37.7°C), 132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C)
Numero UN UN1208
Beilstein 1730733
Informazioni di solubilità Insoluble in water
Peso formulazione 86.18g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ReagentPlus™
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-hexane
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hexane, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™ >