Learn More
Hexanes, 95% n-Hexane, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ Codice prodotto.: 10314261
Hexanes, 95% n-Hexane, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10314261
5 L, EcoTainer Metal Safety Can
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
Vetro
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10314261
Marca: JT Baker 9304.5000
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Get rapid, reproducible performance and separation results. Hexanes, 95% n-Hexane, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ is an application-optimized, function-tested HPLC reagent/solvent that maximizes throughput and ease-of-use without sacrificing efficiency or reproducibility.
BAKER ANALYZED HPLC Reagents are high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for research and quality control applications, including high performance liquid chromatography, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
  • Recalibration or adjustments due to lot changes are minimized for optimum performance from sensitive instrumentation
  • Low backgrounds free of extraneous peaks
  • Low UV absorbance in critical ranges - assured through UV absorbance testing at a variety of points and through gradient elution testing
  • Fluorescence testing for trace impurities which would cause interference
  • Function-tested for: assay, water, minimal residue after evaporation and UV absorbance and fluorescence in critical ranges
  • Lot to lot consistency, with an actual Lot Analysis on the label
  • Innovative packaging options to assure solvent quality to the point-of-use
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexane
Punto di fusione -95°C
Absorbance Max. 0.2 at 210nm, Max. 0.08 at 220nm, Max. 0.008 at 254nm, Max. 0.005 at 280nm, Max. 0.005 at 350nm
Colore Colorless
Densità 0.66g/cm3
Punti di ebollizione 69°C
Quantità 5 L
Limite di esplosione 1.2 - 7.4 Vol %
Punto d'infiammabilità −22°C
Punto di combustione 240°C
Imballaggio EcoTainer Metal Safety Can
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza For use in High Performance Liquid Chromatography
Residuo dopo l'evaporazione Max. 2 ppm
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Viscosità 0.326 mPas (dynamic) / 0.50 mm2/s (kinematic)
Acqua Max. 0.01%
Informazioni di solubilità 0.1g/L in water
Peso formulazione 86.18g/mol
Percent Purity ≥95%
Grado
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Titolo del prodotto
Hexanes, 95% n-Hexane, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ >