Learn More
Hexanes, ≈95% N-Hexane, for HPLC
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Descrizione
C6H14, CAS Number-110-54-3, hexanen, hexan, heksan, esani, dipropyl, skellysolve b, hexyl hydride, n-hexane, gettysolve-b, hexanes, 2.5L, 69 deg.C, CHEBI:29021, Colorless, 86.18g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 deg.C, 9520, 86.178, Plastic Coated Glass bottle, Liquid, 8058, CCCCCC, 2.97
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -95°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 69°C |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Forma fisica | Liquido |
Pressione del vapore | 160mbar at 20°C |
Viscosità | 0.31 mPaS at 20°C |
Peso formulazione | 86.18g/mol |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527802 | Certificato di analisi | 20/02/2025 | H/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17 |
2526094 | Certificato di analisi | 07/02/2025 | H/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17 |
2525881 | Certificato di analisi | 07/02/2025 | H/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17 |
2525686 | Certificato di analisi | 06/02/2025 | H/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17 |
2525568 | Certificato di analisi | 06/02/2025 | H/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hexanes, 95% n-Hexane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
Hexanes, ≈95% N-Hexane, for HPLC >