Learn More
Hexanes, for HPLC, 95% n-Hexane approx., Fisher Chemical Codice prodotto.: 10703611
Hexanes, for HPLC, 95% n-Hexane approx., Fisher Chemical
Codice prodotto. 10703611
2.5L, Amber glass bottle
Click to view available options
2.5L, Amber glass bottle
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10703611
Marca: Fisher Chemical H/0406/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
High purity and versatile solvent suitable for HPLC, spectrophotometry, and GC/MS analysis
  • Screened for fluorescing and UV-absorbing contaminants to reduce interferences for smoother baselines
  • Tested for GC/MS suitability
  • Also meets ACS specifications
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione -95°C
CAS 110-54-3
Colore Colorless
Punti di ebollizione 69°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Formula molecolare C6H14
Numero MDL MFCD02179311
Pressione del vapore 160mbar at 20°C
Viscosità 0.31 mPaS at 20°C
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
IUPAC Name hexane
Molecular Weight (g/mol) 86.178
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Peso formulazione 86.18g/mol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2527802 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2025 Catalog NumberH/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17
Numero di lotto2526094 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/02/2025 Catalog NumberH/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17
Numero di lotto2525881 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/02/2025 Catalog NumberH/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17
Numero di lotto2525686 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/02/2025 Catalog NumberH/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17
Numero di lotto2525568 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/02/2025 Catalog NumberH/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexanes, 95% n-Hexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hexane
Titolo del prodotto
Hexanes, for HPLC, 95% n-Hexane approx., Fisher Chemical >