Learn More
Hexanes, for HPLC, contains ca. 95% n-Hexane, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Acros 268360025
224.37 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10217310
  • 236.18€ / 2.50L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hexanes
(1 cm cell vs HPLC−grade water), 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 240nm, 0.03 max. at 230nm, 0.07 max. at 220nm, 0.25 max. at 210nm, 0.7 max. at 200nm
0.6590g/mL
Bottiglia in vetro
CH3(CH2)4CH3
Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
14, 4694
86.18
(95% n-Hexane)
92112-69-1, 110-54-3
2.5 L
C6H14
MFCD00009520
01, 142
Hex
HPLC
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2498629 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number268360010,268360025
Numero di lotto2498739 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number268360010,268360025
Numero di lotto2498215 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number268360010,268360025
Numero di lotto2496768 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number268360010,268360025
Numero di lotto2498517 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number268360010,268360025
Titolo del prodotto
Hexanes, for HPLC, contains ca. 95% n-Hexane, Thermo Scientific Chemicals > 2.5L; Glass bottle