Learn More
Hexyl acetate, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10593691
Hexyl acetate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10593691
25 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10593691
Marca: Thermo Scientific Acros 148500250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-92-7
Formula molecolare C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.21
InChI Key AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexyl acetate, 1-hexyl acetate, hexyl ethanoate, acetic acid hexyl ester, n-hexyl ethanoate, acetic acid, hexyl ester, hexyl alcohol, acetate, l-hexyl acetate, fema no. 2565, naturalVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 8908
ChEBI CHEBI:87510
IUPAC Name hexyl acetate
SMILES CCCCCCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Hexyl acetate
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione -80.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8710g/mL
Punti di ebollizione 168.0°C to 170.0°C
Punto d'infiammabilità 43°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO2C6H13
Indice di rifrazione 1.4070 to 1.4110
Quantità 25 mL
Beilstein 02,132
Gravità specifica 0.871
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 144.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467850 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number148500010,148500250,148500025
Numero di lottoA0460919 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/03/2024 Catalog Number148500010,148500250,148500025
Numero di lottoA0459507 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2024 Catalog Number148500010,148500250,148500025
Numero di lottoA0458433 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/12/2023 Catalog Number148500010,148500250,148500025
Numero di lottoA0450626 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number148500010,148500250,148500025
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Titolo del prodotto
Hexyl acetate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >