Learn More
Epredia™ High Capacity Section Dryer
Provide maximum drying capacity for high workload laboratories with the Epredia™ High Capacity Section Dryer.
Marca:  Epredia™ A84600050
6113.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15543646
  • 6600.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Features
  • Small footprint
  • Anti-microbial paint finish (silver ion) to inhibit growth of bacteria
  • Miniature circuit breakers for safety
Heating System
  • Fan-assisted heating reduces section drying time
  • Ultra-fast heating system for rapid warm up
  • Digital temperature control guarantees heat accuracy within the chamber
Specifica
Specifica
240 V
85°C
Room Temp: 85°C (±1°C) at 25°C ambient