Learn More
Epredia™ High Capacity Section Dryer
Provide maximum drying capacity for high workload laboratories with the Epredia™ High Capacity Section Dryer.
6600.00€
Specifica
Temperatura max (sistema metrico) | 85°C |
---|---|
Min. Temperature (Metric) | Room Temp: 85°C (±1°C) at 25°C ambient |
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15543646
|
Epredia™
A84600050 |
240 V |
6600.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Features
- Small footprint
- Anti-microbial paint finish (silver ion) to inhibit growth of bacteria
- Miniature circuit breakers for safety
Heating System
- Fan-assisted heating reduces section drying time
- Ultra-fast heating system for rapid warm up
- Digital temperature control guarantees heat accuracy within the chamber
Specifica
85°C | |
Room Temp: 85°C (±1°C) at 25°C ambient |