Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ High Capacity Resin
Strep-Tactin™ Superflow™ High Capacity Resin is a 50% suspension to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
Marca:  IBA Lifesciences 2-1208-010
Codice prodotto. 12866456
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity is a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™ and applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • In comparison to Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity has a higher density of immobilized Strep-Tactin™, which leads to a 3- to 5-fold higher yield of purified protein.
  • The suspension can be used for packing of gravity flow columns since the resin is optimized for column affinity chromatography, rather than for batch purification.
  • To pack a column with 1 ml resin bed volume, 2 ml 50% suspension is necessary.  
Specifica
Specifica
20 mL
2°C to 8°C
Biotin: > 900 nmol/ mL resin
High Capacity Resin Suspension
Titolo del prodotto
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ High Capacity Resin > Quantity: 20 mL
Esclusivamente per scopi di ricerca.