Learn More
Scotch-Brite™ High Performance Microfibre Wipes 2010
High performance microfibre cloth that can be used on all surfaces, even delicate ones.
Marca:  Scotch-Brite™ 7000103435
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17287620
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High performance microfibre wipe offering highly efficient, and lint free cleaning on virtually any surface.
  • High quality cleaning results even when used with or without water, and with or without detergent
  • Extremely durable, and can resist up to 500 wash cycles
  • Machine washable up to 95°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
360 mm
Green
5/Pk.
320 mm
320 x 360 mm