Learn More
Scotch-Brite™ High Performance Microfibre Wipes 2010
High performance microfibre cloth that can be used on all surfaces, even delicate ones.
276.00€ - 520.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17207630
|
Scotch-Brite™
7000103437 |
Yellow |
276.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17267620
|
Scotch-Brite™
7000103433 |
Blue | |||||||
17277620
|
Scotch-Brite™
7000103434 |
Red | |||||||
17287620
|
Scotch-Brite™
7000103435 |
Green | |||||||
17297620
|
Scotch-Brite™
7000103436 |
White |
520.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High performance microfibre wipe offering highly efficient, and lint free cleaning on virtually any surface.
- High quality cleaning results even when used with or without water, and with or without detergent
- Extremely durable, and can resist up to 500 wash cycles
- Machine washable up to 95°C
Specifica
320 x 360 mm |