Learn More
Cytiva High Purity rNTPs: Solid
Easy-to-use, time-saving solutions for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity
Marca:  Cytiva 27-1006-01
Codice prodotto. 11575105
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Each lot is tested for ribonuclease contamination to ensure success in your application
  • High purity: >98% triphosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Solid
551.15
≥98%
White
7.5
ATP
5 g
in-vitro transcription, amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling