Learn More
Cytiva High Purity rNTPs: Solid
Easy-to-use, time-saving solutions for in vitro transcription or for reactions requiring rNTPs of high purity
87.42€ - 1320.00€
Specifica
Formato | Solid |
---|---|
pH | 7.5 |
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | in-vitro transcription, amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10783007
|
Cytiva
27-1200-04 |
Solid | CTP, sodium, crystalline | 1 g |
1320.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11585105
|
Cytiva
27-1006-03 |
Solid | ATP, disodium, crystalline | 25 g |
362.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11575105
|
Cytiva
27-1006-01 |
Solid | ATP | 5 g | N/A | ||||
10419964
|
Cytiva
27-2000-04 |
Solid | GTP, sodium, crystalline | 1 g |
691.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Each lot is tested for ribonuclease contamination to ensure success in your application
- High purity: >98% triphosphate
Specifica
Solid | |
7.5 | |
White | |
in-vitro transcription, amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling |