Learn More
Thermo Scientific™ High Select™ Depletion Spin Columns
Decrease albumin, immunoglobulins, and other high-abundance proteins from human serum or plasma in preparation for mass spectrometry analysis, or 1D and 2D gel electrophoresis using High Select depletion spin columns or resin.
Marca:  Thermo Scientific™ A36366
676.40 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15812684
  • 720.00€ / pezzi 24
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Analysis of human fluids is often complicated by the presence of high concentrations of serum proteins, including albumin and IgG that can make up more than 70% of total serum protein. Removal of albumin, immunoglobulins, and other abundant proteins is essential for the study of low-abundance proteins. Thermo Scientific High Select HSA/Immunoglobulin and Top 14 Abundant Protein depletion spin columns and resins enable depletion of the most abundant proteins in human serum and plasma for improved detection of low-abundance proteins using mass spectrometry analysis or 1D or 2D gel electrophoresis.
Flexible—resin provided in mini and midi column formats as well as bulk for custom filling options
Optimized—removes >95% of IgG and >95% of albumin (HSA/Immunoglobulin); removes >95% of IgG and >95% of albumin, plus 12 other abundant proteins (Top 14)
Fast—process samples in ∼10 minutes
Economical—cost-effective spin columns are priced for single use
Reduced carry-over—one-time use prevents protein carryover and experimental variability
High Select HSA/Immunoglobulin Depletion Resin uses highly specific, immobilized anti-HSA and anti-immuoglobulin antibodies (IgG, IgA, IgM, IgD, and IgE) to remove human serum albumin (HSA) and all major subclasses of immunoglobulins from serum and plasma. High Select Top14 Abundant Protein Depletion Resin uses highly specific immobilized antibodies to remove human serum albumin (HSA), albumin, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, kappa and lambda light chains, alpha-1-acidglycoprotein, alpha-1-antitrypsin, alpha-2-macroglobulin, apolipoprotein A1, fibrinogen, haptoglobin, and transferrin from serum, plasma, or spinal fluids. The resins are provided in an economical and convenient spin column format specifically designed for one-step processing and single use or bulk format for custom filling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Mass Spectrometer
High Select™
Unlabeled
Plasma, Serum
Mini Spin Column
24 Columns
Mini Spin Column
Store at 2–8°C.
Wet Ice
Protein
Protein Depletion
HSA/Immunoglobulin
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZI397234 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog NumberA36366
Numero di lottoZD393671 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2024 Catalog NumberA36366
Numero di lottoZC389143 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/03/2024 Catalog NumberA36366
Numero di lottoYL382774 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2024 Catalog NumberA36366
Numero di lottoYG381288 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/07/2023 Catalog NumberA36366
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ High Select™ Depletion Spin Columns > HSA/Immunoglobulin Depletion Mini Spin Columns, 24 Columns