Learn More
Wheaton™ High Temperature Autoclave Bag
Autoclave bag ideal for safe biological waste disposal.
Marca: Wheaton™ 370110
118.75 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Can be used at high temperatures
- For inactivation of the most resistant biological samples
Specifica
Biohazard Autoclave Bag | |
Single-use | |
Autoclave | |
Non-sterile | |
200 | |
415 x 600 mm |
Autoclavable | |
Autoclaving lab waste | |
Polypropylene | |
Biohazard | |
Up to 135°C |
Titolo del prodotto
Wheaton™ High Temperature Autoclave Bag > Dimensions (L x W): 415 x 600 mm