Learn More
Nabertherm™ High-Temperature Ovens, Forced Convection Chamber Furnaces
Chamber furnaces with air circulation are characterized by their extremely high temperature uniformity. Suitable for processes such as annealing, crystalizing, preheating, curing, and tool making.
Marca:  Nabertherm™ NAT-0381L1
Codice prodotto. 17378069
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Horizontal air circulation with optimum distribution through stainless steel baffles
  • Swing door hinged on the right
  • Temperature uniformity up to +/- 4 C according to DIN 17052-1 (NAT 15/65 and NAT 30/85 up to +/- 5°C) in the empty work space
  • One frame sheet and rails for two additional trays included in the scope of delivery (NAT 15/65 and NAT 30/85 without frame sheet)
  • Base frame included in the delivery, NAT 15/65 and NAT 30/85 designed as table-top model
Specifica
Specifica
B510
850°C
800 x 800 x 590 mm
6000 W
30 L
320 x 320 x 300 mm
230 V