Learn More
Nabertherm™ High-Temperature Ovens, Forced Convection Chamber Furnaces
Chamber furnaces with air circulation are characterized by their extremely high temperature uniformity. Suitable for processes such as annealing, crystalizing, preheating, curing, and tool making.
7395.00€ - 27190.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17338049
|
Nabertherm™
NA--0681K2 |
60 L | B500 |
11470.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17348049
|
Nabertherm™
NA--0681M2 |
60 L | C540 |
11720.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17398049
|
Nabertherm™
NA--1281K2 |
120 L | B500 |
14930.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17308059
|
Nabertherm™
NA--1281M2 |
120 L | C540 |
15240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17358059
|
Nabertherm™
NA--2581K2 |
250 L | B400 |
20700.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17368059
|
Nabertherm™
NA--2581M2 |
250 L | C540 |
21010.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17318069
|
Nabertherm™
NA--5081K2 |
500 L | B400 |
26880.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17328069
|
Nabertherm™
NA--5081M2 |
500 L | C540 |
27190.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17378069
|
Nabertherm™
NAT-0381L1 |
30 L | B510 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17388069
|
Nabertherm™
NAT-0381O1 |
30 L | C550 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Horizontal air circulation with optimum distribution through stainless steel baffles
- Swing door hinged on the right
- Temperature uniformity up to +/- 4 C according to DIN 17052-1 (NAT 15/65 and NAT 30/85 up to +/- 5°C) in the empty work space
- One frame sheet and rails for two additional trays included in the scope of delivery (NAT 15/65 and NAT 30/85 without frame sheet)
- Base frame included in the delivery, NAT 15/65 and NAT 30/85 designed as table-top model
Specifica
850°C |