Learn More
Nabertherm™ High Temperature Tube Furnace for Vertical Operation, RHTV Series
High-quality insulation materials made of vacuum-formed fiber plates enable energy-saving operation and a fast heating time due to low heat storage and heat conductivity. Different gas supply systems allow performance under non-flammable or flammable protective or reactive gases or under vacuum.
20820.00€ - 35345.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) camera d'aria | Temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) camera d'aria | Temperatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17388189
|
Nabertherm™
RV152V62AN |
50 mm | 1600°C |
20820.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17398189
|
Nabertherm™
RV152V72AN |
50 mm | 1700°C |
21600.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17308199
|
Nabertherm™
RV152V82AN |
50 mm | 1800°C |
23710.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17328199
|
Nabertherm™
RV282V72AN |
80 mm | 1700°C |
25455.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17338199
|
Nabertherm™
RV282V82AN |
80 mm | 1800°C |
28075.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17348199
|
Nabertherm™
RV322V62AN |
120 mm | 1600°C |
28365.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17358199
|
Nabertherm™
RV322V72AN |
120 mm | 1700°C |
30970.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17368199
|
Nabertherm™
RV322V82AN |
120 mm | 1800°C |
35345.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17318199
|
Nabertherm™
RV282V62AN |
80 mm | 1600°C |
22565.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Maximum Temperature: 1600°C, 1700°C, or 1800°C
- MoSi2 heating elements, mounted vertically for easy replacement
- Insulation with vacuum-formed ceramic fiber plates
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Rectangular outer housing with slots for convection cooling
- Tube furnaces RHTV with frame for vertical operation
- Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
- Ceramic working tube made of material C 799 including fiber plugs for operation under air
- Type B thermocouple
- Power unit with low-voltage transformer and thyristor
- Over-temperature limiter with adjustable cutout temperature for thermal protection class 2 in accordance with EN 60519-2 as temperature limiter to protect the furnace and load and with selectable maximum temperature gradient as tube protection
- Switchgear and control unit separate from furnace in separate floor standing cabinet
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
P570 | |
Vertical |
Titolo del prodotto
Nabertherm™ High Temperature Tube Furnace for Vertical Operation, RHTV Series