Learn More
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 200 PG XK Column
Prepacked XK columns designed for high-resolution preparative gel filtration chromatography.
5473.00€ - 11800.00€
Codice del prodotto | Marca | Volume letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11380502
|
Cytiva
90-1002-73 |
480mL |
7445.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11389991
|
Cytiva
90-1001-37 |
180mL |
5473.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11369991
|
Cytiva
90-1000-40 |
1000mL |
11800.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
HiLoad™ Superdex™ 200 prep grade are prepacked XK columns designed for high-resolution preparative gel filtration chromatography. The column is an excellent choice for separating MAbs from dimers and contaminants.
- High resolution with short run times and good recovery.
- High capacity at high flow rates.
- Separations can be scaled up to production levels.
- Prepacked for convenience and reproducibility.
- 1/16” fittings for convenient connections to ÄKTA design systems.
Superdex™ prep grade (pg) is produced by covalent bonding of dextran to highly cross-linked agarose.The separation properties of these resins are determined by the dextran component. Steep selectivity curves give excellent resolving power for peptides and proteins in the molecular weight ranges, Mr < 10 000 (Superdex™ 30 pg), Mr 3 000 to 70 000 (Superdex™ 75 pg), and Mr 10 000 600 000 (Superdex™ 200 pg). The resin combines high mechanical strength with high hydrophilicity, allowing high flow rates, and minimal nonspecific interactions.
Specifica
4 to 30°C, 20% Ethanol |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.