Learn More
Cytiva Colonne HiPrep™ HIC FF 16/10
Produce fast, preparative separation of proteins and other biomolecules. Cytiva Life Sciences™ HiPrep™ HIC FF 16/10 Columns are high capacity with excellent flow properties, and reliable, reproducible separations.
Marca:  Cytiva 28-9365-47
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10054334
  • 737.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The 20mL HIC columns provide fast, preparative separation of proteins and other biomolecules. They are ready-to-use with four media choices: Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (high sub); Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (low sub); Butyl Sepharose 4 Fast Flow; and Octyl Sepharose 4 Fast Flow.
Features:
  • Offer high capacity, excellent flow properties and reliable, reproducible separations
  • Compatible with simple pump-based configurations or chromatography systems (e.g., AKTA)
Specifications (H2O at room temp.)
  • Dimensions: 1.6 x 10cm
  • Recommended flowrate: 2-10mL/min. (60-300cm/h)
  • Maximum flowrate: 10mL/min. (300cm/hr.)
  • Max. pressure over packed bed: 1.5bar (22psi, 0.15MPa)
  • Column hardware pressure limit: 5bar (73psi, 0.5MPa)
  • Storage: 20% ethanol
  • Storage temperature: 4° to 30°C
Specifica
Specifica
NaOH 1M, isopropanolo 30%, etanolo 70%, cloridrato di guanidina 6M, acetonitrile 30%, 1 mm di HCl
20 ml
16 mm
3.93 in.
>300 cm/ora
Butile
Da 3 a 13
Agarosio reticolato 4%
Ion Exchange Column
Colonna HiPrep Butyl Sepharose 4 FF (High Sub)
0.62 in.
1 x 20 ml
100 mm
Polipropilene
5 bar
Da 45 a 165 μm
Da 4° a 30 °C
Per la separazione preparativa rapida di proteine e altre biomolecole tramite cromatografia per interazioni idrofobiche (HIC), purificazione iniziale e intermedia e rimozione delle impurità in bulk
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • HiPrep Butyl FF 16/10
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol