Learn More
Cytiva Colonne HiPrep™ HIC FF 16/10
Produce fast, preparative separation of proteins and other biomolecules. Cytiva Life Sciences™ HiPrep™ HIC FF 16/10 Columns are high capacity with excellent flow properties, and reliable, reproducible separations.
508.00€ - 737.00€
Specifica
Volume letto | 20mL |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) interno | 0.62 in. |
Diametro (sistema metrico) interno | 16mm |
Quantità | 1 x 20mL |
Altezza (sistema imperiale) | 3.93 in. |
Codice del prodotto | Marca | Tampone | Product Type | Support Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tampone | Product Type | Support Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10545905
|
Cytiva
28-9365-48 |
1M NaOH, 30% Isopropanol, 70% Ethanol, 6M Guanidine Hydrochloride, 30% Aceto nitrile, 1mM HCl | HiPrep Octyl Sepharose 4 FF (high sub) column | 4% Cross-linked Agarose |
737.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10608225
|
Cytiva
28-9365-45 |
1M NaOH, 3M Ammonium Sulphate, 30% Isopropanol, 70% Ethanol, 10% Ethylene Glycol, 0.5% SDS, 6M Guanidine Hydrochloride, 8M Urea | HiPrep Phenyl Sepharose 4 FF (high sub) column | 6% Cross-linked Agarose |
737.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10054334
|
Cytiva
28-9365-47 |
NaOH 1M, isopropanolo 30%, etanolo 70%, cloridrato di guanidina 6M, acetonitrile 30%, 1 mm di HCl | Colonna HiPrep Butyl Sepharose 4 FF (High Sub) | Agarosio reticolato 4% |
737.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10792227
|
Cytiva
28936546 |
1M NaOH, 3M Ammonium Sulphate, 30% Isopropanol, 70% Ethanol, 10% Ethylene Glycol, 0.5% SDS, 6M Guanidine Hydrochloride, 8M Urea | HiPrep Phenyl Sepharose 4 FF (low sub) column | 6% Cross-linked Agarose |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
The 20mL HIC columns provide fast, preparative separation of proteins and other biomolecules. They are ready-to-use with four media choices: Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (high sub); Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (low sub); Butyl Sepharose 4 Fast Flow; and Octyl Sepharose 4 Fast Flow.
Features:
- Offer high capacity, excellent flow properties and reliable, reproducible separations
- Compatible with simple pump-based configurations or chromatography systems (e.g., AKTA)
Specifications (H2O at room temp.)
- Dimensions: 1.6 x 10cm
- Recommended flowrate: 2-10mL/min. (60-300cm/h)
- Maximum flowrate: 10mL/min. (300cm/hr.)
- Max. pressure over packed bed: 1.5bar (22psi, 0.15MPa)
- Column hardware pressure limit: 5bar (73psi, 0.5MPa)
- Storage: 20% ethanol
- Storage temperature: 4° to 30°C
Specifica
20mL | |
16mm | |
3.93 in. | |
>300cm/hr. | |
5 bar | |
45 to 165μm | |
Ion Exchange Column |
0.62 in. | |
1 x 20mL | |
100mm | |
Polypropylene | |
3 to 13 | |
4° to 30°C | |
Provide fast, preparative separation of Proteins and other biomolecules by hydrophobic interaction chromato graphy (HIC), initial and intermediate purification, removing bulk impurities |