Learn More
Cytiva HiPrep™ IEX FF 16/10 Columns
Provide fast, reliable and reproducible preparative ion exchange separations
Marca:  Cytiva 28-9365-42
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10200kg
Codice prodotto. 10617855
  • 712.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
DEAE and CM Sepharose™ 6 Fast Flow are prepacked in 20mL HiPrep columns. Ideal for rapid enrichments during initial capture of proteins from starting material.
Features:
  • Combine good flowrates and high binding capacity
  • Simple-to-operate
  • Compatible with single-pump configurations and other chromatography systems (e.g., AKTA™)
Specifications (H2O at room temp.)
  • Dimensions: 1.6 x 10cm
  • Recommended flowrate: 2-10mL/min. (60-300cm/h)
  • Maximum flowrate: 10mL/min. (300cm/hr.)
  • Max. pressure over packed bed: 1.5bar (22psi, 0.15MPa)
  • Column hardware pressure limit: 5bar (73psi, 0.5MPa)
  • Storage: 20% ethanol (DEAE,CM), 0.2M sodium acetate in 20% ethanol (SP)
  • Storage temperature: 4° to 30°C
Specifica
Specifica
1M NaOH, 8M Urea, 8M Guanidine Hydrochloride, 70% Ethanol
20mL
16mm
3.93 in.
>300cm/hr.
Carboxymethyl
6 to 10
6% Cross-linked Agarose
Ion Exchange Column
HiPrep CM Sepharose FF column
0.62 in.
1 x 20mL
100mm
Polypropylene
1.5 bar
45 to 165μm
4° to 30°C
Preparative separations of Proteins and other biomolecules using ion exchange (IEX) chromato graphy
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • HiPrep CM FF 16/10
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.