Learn More
Cytiva HiPrep™ IEX FF 16/10 Columns
Provide fast, reliable and reproducible preparative ion exchange separations
712.00€
Specifica
Tampone | 1M NaOH, 8M Urea, 8M Guanidine Hydrochloride, 70% Ethanol |
---|---|
Volume letto | 20mL |
Diametro (sistema imperiale) interno | 0.62 in. |
Diametro (sistema metrico) interno | 16mm |
Quantità | 1 x 20mL |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Tipo di legante | Pressione max | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Tipo di legante | Pressione max | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10607855
|
Cytiva
28-9365-41 |
HiPrep DEAE Sepharose FF column | Diethylaminoethyl | 5 bar | 2 to 12 |
712.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10617855
|
Cytiva
28-9365-42 |
HiPrep CM Sepharose FF column | Carboxymethyl | 1.5 bar | 6 to 10 |
712.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
DEAE and CM Sepharose™ 6 Fast Flow are prepacked in 20mL HiPrep columns. Ideal for rapid enrichments during initial capture of proteins from starting material.
Features:
- Combine good flowrates and high binding capacity
- Simple-to-operate
- Compatible with single-pump configurations and other chromatography systems (e.g., AKTA™)
Specifications (H2O at room temp.)
- Dimensions: 1.6 x 10cm
- Recommended flowrate: 2-10mL/min. (60-300cm/h)
- Maximum flowrate: 10mL/min. (300cm/hr.)
- Max. pressure over packed bed: 1.5bar (22psi, 0.15MPa)
- Column hardware pressure limit: 5bar (73psi, 0.5MPa)
- Storage: 20% ethanol (DEAE,CM), 0.2M sodium acetate in 20% ethanol (SP)
- Storage temperature: 4° to 30°C
Specifica
1M NaOH, 8M Urea, 8M Guanidine Hydrochloride, 70% Ethanol | |
0.62 in. | |
1 x 20mL | |
100mm | |
Polypropylene | |
6% Cross-linked Agarose | |
Ion Exchange Column |
20mL | |
16mm | |
3.93 in. | |
>300cm/hr. | |
45 to 165μm | |
4° to 30°C | |
Preparative separations of Proteins and other biomolecules using ion exchange (IEX) chromato graphy |