Learn More
Thermo Scientific™ Resina HisPur™ Ni-NTA
Purify His-tagged recombinant fusion proteins using high-capacity nickel-NTA (nitrilotriacetic acid) metal-chelate beads, spin columns and plates.
Marca:  Thermo Scientific™ 88221
135.85 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24353" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10449164
  • 151.00€ / 10mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Up to 60 mg of 6xHis-Tagged Protein Binding per mL Resin
Store at 4°C
HisPur™
His-Tagged Protein
Divalent Nickel, Metal Chelate
Affinity, Agarose Resin
Resina HisPur Ni-NTA
Liquid Suspension
10 ml
Resin
Bottle
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Resina HisPur™ Ni-NTA > 10 mL