Learn More
Thermo Scientific™ Resina HisPur™ Ni-NTA
Purify His-tagged recombinant fusion proteins using high-capacity nickel-NTA (nitrilotriacetic acid) metal-chelate beads, spin columns and plates.
Marca:  Thermo Scientific™ 88223
3548.25 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24353" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10459164
  • 3925.00€ / 500mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Up to 60 mg of 6xHis-Tagged Protein Binding per mL Resin
Store at 4°C
HisPur™
His-Tagged Protein
Divalent Nickel, Metal Chelate
Affinity, Agarose Resin
HisPur Ni-NTA Resin
Liquid Suspension
500 mL
Resin
Bottle
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZJ399247 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/10/2024 Catalog Number88223
Numero di lottoZH394760 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/08/2024 Catalog Number88223
Numero di lottoZE391844 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/05/2024 Catalog Number88223
Numero di lottoZD387045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/05/2024 Catalog Number88223
Numero di lottoZC387044 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/03/2024 Catalog Number88223
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Resina HisPur™ Ni-NTA > 500 mL