Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ HIC Selection Kit
Five Capto™ Hydrophobic Interaction Chromatography Resins in HiTrap™ Columns for resin selection and screening protein purification conditions
Marca: Cytiva 29321087
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- HIC resins are designed with a rigid matrix allowing high capacity, narrow specification range, high flow rate, and low back pressure
- High-quality packing prepared by packing experts to support reproducible and robust studies
- Developed together with biopharmaceutical experts to ensure optimal function for scale-down studies such as viral clearance
- Reduce process cycle times and increase throughput and productivity
- Excellent dimensions for scale-down studies
- Prepacked with the most commonly used BioProcess resins
- Results of Analysis certificate available for each individual column
Specifica
1 mL | |
Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Selection Kit | |
Resin Selection and Screening Protein Purification Conditions | |
25 cm | |
Tricorn™ | |
∼75 μm | |
Pre-Packed, Ready-to-Use Columns | |
Highly Cross-Linked Agarose (Spherical) |
7 mm | |
<4 mL/min | |
5/Pk. | |
One of Each Column: HiTrap Capto Phenyl (High Sub), HiTrap Capto Phenyl ImpRes, HiTrap Capto Butyl, HiTrap Capto Butyl ImpRes, and HiTrap Capto Octyl | |
0.5 MPa (5 bar) | |
Store at 4°C to 30°C, 20% Ethanol | |
Capto™ |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- HiTrap Capto HIC Selection Kit 5x1ml
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
Titolo del prodotto
Cytiva HiTrap™ Capto™ HIC Selection Kit > 10 mm