Learn More
Cytiva HiTrap KappaSelect Media
Marca: Cytiva 17545811
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09600kg
Specifica
5 x 1 mL | |
4 to 8 deg.C, 20% Ethanol | |
HiTrap KappaSelect Media | |
Polypropylene | |
Highly Cross-linked Agarose | |
1 mL |
Stable in all commonly used aqueous buffers | |
15 mg Fab/mL of medium2) | |
75 μm | |
300 kPa | |
3 to 10 | |
Recombinant protein (Mr 13 000) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- HiTrap 5 x 1 ml, KappaSelect
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.