Learn More
Cytiva HiTrap KappaSelect Media
836.00€ - 878.00€
Specifica
Quantità | 5 x 1 mL |
---|---|
Stabilità | Stable in all commonly used aqueous buffers |
Requisiti di stoccaggio | 4 to 8 deg.C, 20% Ethanol |
Capacità di legame | 15 mg Fab/mL of medium2) |
Product Type | HiTrap KappaSelect Media |
Codice del prodotto | Marca | Volume del letto (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume del letto (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11380212
|
Cytiva
17-5458-12 |
5 mL |
836.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
14811611
|
Cytiva
17545811 |
1 mL |
878.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
5 x 1 mL | |
4 to 8 deg.C, 20% Ethanol | |
HiTrap KappaSelect Media | |
Polypropylene | |
Highly Cross-linked Agarose | |
Recombinant protein (Mr 13 000) |
Stable in all commonly used aqueous buffers | |
15 mg Fab/mL of medium2) | |
75 μm | |
300 kPa | |
3 to 10 |