Learn More
Cytiva Colonne rProtein A FF HiTrap™
Per la purificazione preparativa di anticorpi monoclonali e policlonali da surnatanti di colture cellulari, siero e asciti. Le colonne Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ rProtein A FF sono preimpaccate con rProtein A Sepharose™ Fast Flow.
Marca:  Cytiva 17-5079-02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10430695
  • 449.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Packed with rProtein A Sepharose™ Fast Flow for purification and fractionation of IgG subclasses and IgG from different sources
  • Exhibits similar Fc region specificity to that of native protein A but with enhanced binding capacity and fewer regulatory concerns due to total absence of mammalian culture in ligand production and purification
  • Average particle size: 90μm
  • Designed for use with a syringe, a peristaltic pump, or a chromatography system
  • Available as 1mL and 5mL columns
Media
  • Ligand: Recombinant protein A (E.coli)
  • Matrix: Highly cross-linked 4% agarose
  • Binding capacity: ∽50mg human IgG/mL
  • pH stability working range: 3 to 10
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
Specifica
Specifica
≈50 mg Human IgG/mL
Chromatography System, Manual
4°C to 30°C, 20% Ethanol
<4 mL/min.
For syringe, peristaltic pump or a chromatography system
2 x 1 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • HiTrap rProtein A FF 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol