Learn More
Cytiva Colonne rProtein A FF HiTrap™
Per la purificazione preparativa di anticorpi monoclonali e policlonali da surnatanti di colture cellulari, siero e asciti. Le colonne Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ rProtein A FF sono preimpaccate con rProtein A Sepharose™ Fast Flow.
449.00€ - 3782.00€
Specifica
Capacità di legame | ≈50 mg Human IgG/mL |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography System, Manual |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For syringe, peristaltic pump or a chromatography system |
Content And Storage | 4°C to 30°C, 20% Ethanol |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10146224
|
Cytiva
17-5079-01 |
5 x 1 ml | <4 ml/min. |
1006.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10430695
|
Cytiva
17-5079-02 |
2 x 1 mL | <4 mL/min. |
449.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11708548
|
Cytiva
17-5080-02 |
5 x 5 mL | <20 mL/min. |
3782.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10724547
|
Cytiva
17-5080-01 |
1 x 5 mL | <20 mL/min. |
936.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Impaccate con rProtein A Sepharose™ Fast Flow per purificare e frazionare sottoclassi IgG e IgG di fonti differenti
- Mostrano specificità regionali Fc simili a quelle della proteina A nativa, ma con un'elevata capacità legante e meno problemi normativi a causa dell'assenza totale di colture di cellule di mammifero nella produzione e nella purificazione del ligando
- Dimensione media particelle: 90 μm
- Per l’uso con siringhe, pompe peristaltiche o sistemi cromatografici
- Disponibili come colonne da 1 ml e 5 ml
- Ligando: per proteina A ricombinante (E.coli)
- Matrice: 4% di agarosio, rigida e reticolata
- Capacità legante: ∽50 mg IgG umane/ml
- Range di esercizio stabilità pH: da 3 a 10
Colonne da 1 ml
- Dimensioni letto: 7 x 25 mm
- Velocità del flusso: <4 ml/min.
- Dimensioni letto: 16 x 25 mm
- Velocità del flusso: <20 ml/min.
Order Info
Le colonne da 1 ml e 5 ml sono confezionate rispettivamente con 1 ml e 5 ml di rProtein A sepharose fast flow.
Specifica
≈50 mg Human IgG/mL | |
Chromatography System, Manual | |
For syringe, peristaltic pump or a chromatography system | |
4°C to 30°C, 20% Ethanol |