Learn More
Cytiva Colonne rProtein A FF HiTrap™
Per la purificazione preparativa di anticorpi monoclonali e policlonali da surnatanti di colture cellulari, siero e asciti. Le colonne Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ rProtein A FF sono preimpaccate con rProtein A Sepharose™ Fast Flow.
Marca: Cytiva 17-5080-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00500kg
Descrizione
- Packed with rProtein A Sepharose™ Fast Flow for purification and fractionation of IgG subclasses and IgG from different sources
- Exhibits similar Fc region specificity to that of native protein A but with enhanced binding capacity and fewer regulatory concerns due to total absence of mammalian culture in ligand production and purification
- Average particle size: 90μm
- Designed for use with a syringe, a peristaltic pump, or a chromatography system
- Available as 1mL and 5mL columns
- Ligand: Recombinant protein A (E.coli)
- Matrix: Highly cross-linked 4% agarose
- Binding capacity: ∽50mg human IgG/mL
- pH stability working range: 3 to 10
1mL columns
- Bed dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: <4mL/min.
- Bed dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
Specifica
≈50 mg Human IgG/mL | |
Chromatography System, Manual | |
4°C to 30°C, 20% Ethanol |
<20 mL/min. | |
For syringe, peristaltic pump or a chromatography system | |
1 x 5 mL |
Sicurezza e movimentazione
- HiTrap rProtein A FF 5 ml
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol