Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ TALON™ grezzo
Per la purificazione di proteine ricombinanti con tag di istidina tramite cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC). Le colonne preimpaccate grezze Cytiva Lifescience™ HiTrap™ TALON™ offrono un terreno a base di cobalto che consente la purificazione delle proteine in condizioni native o denaturanti.
Marca:  Cytiva 29048565
Codice prodotto. 15147946
  • 59.00€ / 1mL
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
1 x 1 mL
4°C to 8°C
0.27 in.
0.7 cm
60 to 160 μm
3 bar
3 to 12
Talon Superflow Cobalt-IMAC
For PurifiCatIon of Histidine-Tagged Recombinant Proteins by Immobilized Metal Affinity Chromatography, Used Buffers and Easily Regenerated with 0.5 M NaOH
Up to 20 mg Histidine-tagged Protein1
HiTrap Talon crude prepacked Column
1 to 4 mL/min
Polypropylene
6% Cross-Linked Agarose
20% Ethanol
1 x 1 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, methanol, cobalt
Titolo del prodotto
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ TALON™ grezzo > Column I.D.: 7mm; Flow rate: 1 to 4mL/min.; 1 x 1mL