Learn More
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12013109
|
Epredia™
705460 |
Standard Knife Holder | HM 525 NX and HM 550 |
1940.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12023109
|
Epredia™
705470 |
Disposable Blade Carrier EC | HM 525 NX and HM 550 |
2050.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12063109
|
Epredia™
705630 |
Disposable Blade Carrier EC70 | HM 525 NX and HM 550 |
2090.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Standard Knife Carrier:
- Allows for insertion of standard knives, with clearance angle adjustment
- Can be moved horizontally on precision dovetail guide with quick clamp system
- Includes anti-roll plate
Disposable Blade Carrier EC:
- Allows for insertion of high- and low-profile blades, with clearance angle adjustment
- Can be moved on precision dovetail guide with quick clamp plate
- Includes anti-roll plate
Disposable Blade Carrier EV:
- Use with vacutome system
- Allows for insertion of high- and low-profile disposable blades
- Includes a vacuum anti-roll hood for stretching and disposing of section waste
- Features a slot that is opened and closed by a vacuum-controlled flap
Magnetic Disposable Blade Carrier MV:
- Use with vacutome system
- Allows for insertion of disposable blades
- Includes a vacuum anti-roll hood for stretching and disposing of section waste
- Features a slot that is opened and closed by a vacuum-controlled flap
Titolo del prodotto
Epredia™ HM 525 NX Cryostat Blade Holders