Learn More
MedChemExpress HOE 32020
MedChemExpress HOE 32020 is a Hoechst stain, which is a blue fluorescent dyes used to stain DNA.
585.90€ - 3514.05€
Specifica
Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
---|---|
Shipping Condition | Room temperature |
Solubilità | DMSO : ≥ 69 mg/mL (155.78 mM) |
Peso molecolare | 442.94 g/mol |
CAS | 23554-99-6 |
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
16479257
![]() |
MedChemExpress
HY-15629 |
5 mg |
585.90€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16436856
![]() |
MedChemExpress
HY-15629 |
100 mg |
3514.05€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16422787
![]() |
MedChemExpress
HY-15629 |
50 mg |
2511.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16406708
![]() |
MedChemExpress
HY-15629 |
10 mg |
837.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifications
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) | |
DMSO : ≥ 69 mg/mL (155.78 mM) | |
23554-99-6 |
Room temperature | |
442.94 g/mol |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
MedChemExpress HOE 32020