Learn More
MedChemExpress HOE-S 785026
MedChemExpress HOE-S 785026 is a blue fluorescent dyes, which can be used as a cell dye for DNA.
Marca:  MedChemExpress HY-15561
Encompass_Preferred
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16409197
  • 557.55€ / 5mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Room temperature
424.5 g/mol
meta-Hoechst
5 mg
DMSO : ≥ 37 mg/mL (87.16 mM)
132869-83-1