missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress HOE-S 785026
MedChemExpress HOE-S 785026 is a blue fluorescent dyes, which can be used as a cell dye for DNA.
557.55€ - 3346.65€
Specifica
Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
---|---|
Shipping Condition | Room temperature |
Solubilità | DMSO : ≥ 37 mg/mL (87.16 mM) |
Peso molecolare | 424.5 g/mol |
CAS | 132869-83-1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16492717
|
MedChemExpress
HY-15561 |
50 mg |
2390.85€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16466806
|
MedChemExpress
HY-15561 |
100 mg |
3346.65€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16466628
|
MedChemExpress
HY-15561 |
10 mg |
796.50€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16409197
|
MedChemExpress
HY-15561 |
5 mg |
557.55€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) | |
DMSO : ≥ 37 mg/mL (87.16 mM) | |
132869-83-1 |
Room temperature | |
424.5 g/mol | |
meta-Hoechst |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto