Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258
MedChemExpress Hoechst 33258 is a fluorescent dye that emits blue fluorescence when bound to dsDNA.
Marca:  MedChemExpress HY-15558
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 16416806
  • 159.30€ / 100mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
-20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Room temperature
424.5 g/mol
bisBenzimide H 33258 ∣ H 33258
100 mg
DMSO : 41.67 mg/mL (98.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
23491-44-3
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.