Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog
MedChemExpress Hoechst 33258 analog are part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.
Marca:  MedChemExpress HY-15623
Encompass_Preferred
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16446698
  • 796.50€ / 10mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Room temperature
510.59 g/mol
10 mg
DMSO : ≥ 51 mg/mL (99.88 mM)
258843-62-8