Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog
MedChemExpress Hoechst 33258 analog are part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.
Marca: MedChemExpress HY-15623
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) | |
Room temperature | |
510.59 g/mol |
50 mg | |
DMSO : ≥ 51 mg/mL (99.88 mM) | |
258843-62-8 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.