Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 3
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 3 are part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.
Marca:  MedChemExpress HY-15625
Encompass_Preferred
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16466698
  • 796.50€ / 10mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Room temperature
422.52 g/mol
10 mg
DMSO : 3.57 mg/mL (8.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C)
23554-98-5